Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance PharmaPure™ L/S™
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ haute performance présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour les applications de filtration.
Marque: Masterflex™ 06435-24
Description
- Pour les applications impliquant une pression, une hauteur d’aspiration, des fluides visqueux ou une longue durée de vie de la tubulure
- Paroi plus épaisse par rapport à la tubulure de précision pour pompes
- Les plages de débit sont approximatives, calculées dans les conditions suivantes : 0 psig à l’entrée, 0,5 psig à la sortie ; température de l’eau à 72°F (22°C)
- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Conforme aux spécifications USP classe VI
- Conforme FDA
- Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
- Blanc cassé opaque
- Non recommandé pour une utilisation dans les têtes de pompe haute performance L/S
Spécification
Tube de pompe | |
6,4 mm | |
760 cm | |
-51deg;C | |
2,8 à 1700 ml/min. | |
Faible | |
40°psi | |
132°C |
Autoclavables | |
PharmaPure | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires | |
24 | |
8,8 m | |
Blanc cassé opaque | |
660 mm |