Learn More
Masterflex™ Tube de précision pour pompes PharmaPure™ L/S™
Préservez la pureté des fluides grâce à la tubulure PharmaPure™. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ présente une très faible spallation. Elle est idéale pour les liquides sensibles et coûteux et pour les applications de filtration
Marque: Masterflex™ 06435-14
437.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La tubulure est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.- Non toxique et non hémolytique, avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de vie sous pression jusqu’à 60 psi (4 bar)
- Peu de substances extractibles et faible perméabilité au gaz
- Conforme aux spécifications USP classe VI
- Conforme FDA
- Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires
- Blanc cassé opaque
Spécification
Autoclavable | |
PharmaPure | |
Applications pharmaceutiques, biotechnologiques et alimentaires | |
14 | |
8,8 m | |
Blanc cassé opaque | |
660 mm | |
Tube de pompe |
1,6 mm | |
760 cm | |
-51°C | |
0,21 à 130 ml/min. | |
Faible | |
40 psi | |
132°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Tube de précision pour pompes PharmaPure™ L/S™ > Taille de la tubulure : 14
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu