Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food I/P™
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ est idéale pour les industries de l’alimentation, des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
282.00€ - 636.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | Norprene |
Longueur totale (métrique) | 1520 cm |
À utiliser avec (application) | Industries alimentaire, des produits laitiers et des boissons |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -51°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11735029
|
Masterflex™
06402-26 |
26 |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11831455
|
Masterflex™
06402-73 |
73 |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11885092
|
Masterflex™
06402-82 |
82 |
636.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ est idéale pour les industries des aliments, des produits laitiers et des boissons.Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
La tubulure de précision pour pompes est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Offre une homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures.- Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
- Résistante au vieillissement et à l’oxydation
- Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
- Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
- Beige opaque
Spécification
Autoclavable | |
1520 cm | |
-51°C | |
Beige opaque | |
Tube de pompe |
Norprene | |
Industries alimentaire, des produits laitiers et des boissons | |
Acides | |
135°C |