Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes Norprene™ Food I/P™
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température. La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ est idéale pour les industries de l’alimentation, des produits laitiers et des boissons. Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
Marque:  Masterflex™ 06402-26
Code produit. 11735029
  • 282.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure pour les applications agro-alimentaires à haute température.La tubulure de précision pour pompes Masterflex™ Norprene™ Food I/P™ est idéale pour les industries des aliments, des produits laitiers et des boissons.Conçue pour offrir une durée de vie prolongée dans les applications de pompage péristaltique.
La tubulure de précision pour pompes est extrudée sur mesure pour s’adapter aux pompes Masterflex™. Offre une homogénéité du produit d’un lot à l’autre pour une précision et une répétabilité supérieures.
  • Résistante à la chaleur, à l’ozone et aux UV
  • Résistante au vieillissement et à l’oxydation
  • Résistance supérieure aux acides et aux alcalis
  • Conforme FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaque
Spécification
Spécification
Autoclavable
6,4 mm
0,25 in
49,8 ft.
Industries alimentaire, des produits laitiers et des boissons
Acides
De 0,01 à  4 L/min
8,8 m
40°psi
135°C
0,25 in
Norprene
6,4 mm
1520 cm
-51°C
26
1/4 in.
Beige opaque
660 mm
Tube de pompe