Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements de tubulures rapides sans retirer la tête de pompe.
1480.00€ - 2080.00€
Spécification
Nbre de canaux | Multiple |
---|---|
Type d’occlusion | Fixe |
Quantité | 1/boîte |
Matériau du rouleau | Acier inoxydable |
Matériau du rotor | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Débit | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11855571
|
Masterflex™
07535-04 |
0,045 à 280 ml/min. | Tête de pompe à 4 canaux |
1480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11885571
|
Masterflex™
07536-04 |
1,6 à 2300 ml/min. | Tête de pompe à 4 canaux |
2080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11865571
|
Masterflex™
07535-08 |
0,045 à 280 ml/min. | Tête de pompe à 8 canaux |
2080.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements de tubulures rapides sans retirer la tête de pompe.
- Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
- Mélangez des grandes et des petites cartouches—une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
- Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
- Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de
- 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
- Incluent le matériel de montage et une clé hexagonale
Spécification
Multiple | |
1/boîte | |
Acier inoxydable |
Fixe | |
Acier inoxydable | |
1 à 600 tr/min |