Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable
Click to view available options
Débit:
0,045 à 280 ml/min.
1,6 à 2300 ml/min.
Type:
Tête de pompe à 4 canaux
Tête de pompe à 8 canaux
Conditionnement:
1 pièce
Description
Utilisez cette tête de pompe multicanaux pour les débits multicanaux synchrones, jusqu’à 8 canaux. Les têtes de pompe multicanaux à rotor en acier inoxydable MasterFlex™ sont conçues pour les changements de tubulures rapides sans retirer la tête de pompe.
- Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
- Mélangez des grandes et des petites cartouches—une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
- Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
- Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de
- 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
- Incluent le matériel de montage et une clé hexagonale
Spécification
Spécification
| Débit | 0,045 à 280 ml/min. |
| Nbre de canaux | Multiple |
| Nbre de rouleaux | 6 |
| Type d’occlusion | Fixe |
| Quantité | 1/boîte |
| Matériau du rouleau | Acier inoxydable |
| Type | Tête de pompe à 8 canaux |
| Matériau du rotor | Acier inoxydable |
| Vitesse | 1 à 600 tr/min |