Learn More
Masterflex™ Petites cartouches L/S™ pour têtes de pompe à cartouche multicanaux
Clipsez et déclipsez ces cartouches pour des changements de tubulure rapides. Utilisez les petites cartouches L/S™ Masterflex™ avec têtes de pompe à cartouches multicanaux L/S™ pour un pompage multicanaux synchrone.
145.00€ - 162.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour le pompage multicanaux synchrone |
---|---|
Nbre de canaux | Multiple |
Type d’occlusion | Réglable |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11858643
|
Masterflex™
07519-85 |
Tête de pompe à cartouche | Têtes de pompe à cartouche L/S 07519-20, 07519-25 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11858463
|
Masterflex™
07519-80 |
Tête de pompe à cartouche | Tubulure de précision et microalésage |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Clipsez et déclipsez ces cartouches pour des changements de tubulure rapides.Utilisez les petites cartouches Masterflex™ L/S™ avec les têtes de pompe à cartouches multicanaux L/S™ pour un pompage multicanal synchrone.
- Nul besoin de retirer la tête de pompe du système d’entraînement
- Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
- Mélangez des grandes et des petites cartouches
- Une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
- Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
- Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
Spécification
Pour le pompage multicanaux synchrone | |
Multiple | |
Réglable | |
1/boîte |