Learn More
Masterflex™ Petites cartouches L/S™ pour têtes de pompe à cartouche multicanaux
Clipsez et déclipsez ces cartouches pour des changements de tubulure rapides. Utilisez les petites cartouches L/S™ Masterflex™ avec têtes de pompe à cartouches multicanaux L/S™ pour un pompage multicanaux synchrone.
Marque: Masterflex™ 07519-80
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clipsez et déclipsez ces cartouches pour des changements de tubulure rapides.Utilisez les petites cartouches Masterflex™ L/S™ avec les têtes de pompe à cartouches multicanaux L/S™ pour un pompage multicanal synchrone.
- Nul besoin de retirer la tête de pompe du système d’entraînement
- Chargez les têtes de pompe avec 1 à 8 cartouches
- Mélangez des grandes et des petites cartouches
- Une grande cartouche occupe le même espace que deux petites
- Les têtes de cartouche sont disponibles avec trois ou quatre rouleaux ; plus le nombre de rouleaux est important, plus la pulsation dans le débit est faible
- Systèmes d’entraînement requis avec un minimum de 1⁄10 hp et un maximum de 600 tr/min
Spécification
Pour le pompage multicanaux synchrone | |
Multiple | |
1/boîte |
Tubulure de précision et microalésage | |
Réglable | |
Tête de pompe à cartouche |