Learn More
Masterflex™ Tête de pompe multi-canaux à grande cartouche
Utilisez les cartouches pour le pompage multicanaux synchrone. Les grandes cartouches Masterflex™ L/S™ offrent des débits précis et sont équipées de dispositifs de retenue réglables pour maintenir la tubulure en place.
145.00€ - 162.00€
Spécification
Nbre de canaux | Multiple |
---|---|
Type d’occlusion | Réglable |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11868463
|
Masterflex™
07519-75 |
Tête de pompe à cartouche | Tubulure de précision |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11868443
|
Masterflex™
07519-70 |
Tête de pompe à cartouche | Tubulure de précision et microalésage |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçu pour une utilisation avec les modèles de tête de pompe Masterflex : 07519-05 et -06
- Réglez les dispositifs de retenue de tubulure à la taille de votre tube : vous êtes prêt à pomper
- Les petites cartouches sont préréglées avec une capacité de rétention maximale ; il suffit de charger la tubulure et de démarrer le pompage
- Chaque cartouche accepte les tubulures Microbore et / ou les tubulures de précision pour pompes L/S, consultez le tableau ci-dessous
- Toutes les cartouches disposent d’une fonction d’écrasement réglable qui maintient une variation de débit bidirectionnel de 5 %
- Resserrez l’écrasement pour obtenir des pressions plus élevées, desserrez-le pour prolonger la durée de vie de la tubulure
- Combinez l’entrée et la sortie de deux cartouches pour réduire les pulsations
- Les cartouches sont fabriquées en PC et nylon rempli de verre
Mélangez des petites et des grandes cartouches sur les têtes de pompe qui acceptent les deux tailles ; deux petites cartouches occupent le même espace qu’une grande cartouche
Spécification
Multiple | |
Réglable | |
1/boîte |