Learn More
Masterflex™ Tête de pompe multi-canaux à grande cartouche
Click to view available options
Nbre de canaux:
2
4
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu pour une utilisation avec les modèles de tête de pompe Masterflex : 07519-05 et -06
- Réglez les dispositifs de retenue de tubulure à la taille de votre tube : vous êtes prêt à pomper
- Les petites cartouches sont préréglées avec une capacité de rétention maximale ; il suffit de charger la tubulure et de démarrer le pompage
- Chaque cartouche accepte les tubulures Microbore et / ou les tubulures de précision pour pompes L/S, consultez le tableau ci-dessous
- Toutes les cartouches disposent d’une fonction d’écrasement réglable qui maintient une variation de débit bidirectionnel de 5 %
- Resserrez l’écrasement pour obtenir des pressions plus élevées, desserrez-le pour prolonger la durée de vie de la tubulure
- Combinez l’entrée et la sortie de deux cartouches pour réduire les pulsations
- Les cartouches sont fabriquées en PC et nylon rempli de verre
Mélangez des petites et des grandes cartouches sur les têtes de pompe qui acceptent les deux tailles ; deux petites cartouches occupent le même espace qu’une grande cartouche
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Tubulure de précision |
| Nbre de canaux | 2 |
| Type d’occlusion | Réglable |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Tête de pompe à cartouche |