Learn More
Masterflex™ Système de pompe modulaire de précision L/S™
Conçus pour des espaces confinés ou difficiles d’accès, ces entraînements modulaires vous permettent de séparer le moteur du contrôleur. Les systèmes de pompe modulaire de précision Masterflex™ L/S™ offrent une fonction de pompage réversible et sont parfaits pour les applications de mesure.
2940.00€ - 3030.00€
Spécification
Canaux | 1 |
---|---|
Type de contrôle | Contrôle numérique à vitesse variable |
Type d’affichage | LED |
Classification du boîtier | IP33 |
Matériau | ABS (boîtier), acier |
Code produit | Marque | Tête de pompe | Motor Speed | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tête de pompe | Motor Speed | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13407099
|
Masterflex™
77913-60 |
Tête de pompe L/S Easy-Load 3 77800-60 | 60 à 600 tr/min |
2940.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13437099
|
Masterflex™
77913-70 |
Tête de pompe L/S Easy-Load II 77200-62 | 6 à 600 tr/min |
3030.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- L’entraînement modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
- L’écran LED à trois chiffres affiche le régime moteur (tr/min)
- Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
- Moteur réversible
- Purge avant ou après pompage et pompage du liquide dans les deux sens.
- Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
- Maintenez le réglage de la vitesse tout en démarrant ou en arrêtant la pompe avec une commande de vitesse et d’alimentation (marche / arrêt) séparée
Avec tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22. Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Spécification
1 | |
LED | |
ABS (boîtier), acier | |
13.33 in | |
4.5 in | |
2.2 A à 115 V ; 1.1 A à 230 V |
Contrôle numérique à vitesse variable | |
IP33 | |
Réversible | |
4.38 in | |
90/260 VCA | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Système de pompe modulaire de précision L/S™