Learn More
Masterflex™ Système de pompe modulaire de précision L/S™
Code produit. 13437099
Click to view available options
Débit:
17 à 1700 ml/min
4.8 à 480 ml/min
Motor Speed:
6 à 600 tr/min
60 à 600 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13437099
Marque: Masterflex™ 7791370
Conçus pour des espaces confinés ou difficiles d’accès, ces entraînements modulaires vous permettent de séparer le moteur du contrôleur. Les systèmes de pompe modulaire de précision Masterflex™ L/S™ offrent une fonction de pompage réversible et sont parfaits pour les applications de mesure.
  • L’entraînement modulaire vous permet de placer le moteur et le contrôleur à l’endroit le plus pratique
  • L’écran LED à trois chiffres affiche le régime moteur (tr/min)
  • Clavier à membrane pour faciliter le contrôle initial de la vitesse, du sens et du démarrage / de l’arrêt
  • Moteur réversible
  • Purge avant ou après pompage et pompage du liquide dans les deux sens.
  • Les voyants LED confirment le sens de rotation du moteur
  • Maintenez le réglage de la vitesse tout en démarrant ou en arrêtant la pompe avec une commande de vitesse et d’alimentation (marche / arrêt) séparée
Avec tête de pompe, tubulure et cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22. Ces modèles sont livrés avec un ensemble de fiches / cordons spécifique au pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande.
Spécification
Canaux 1
Type de contrôle Contrôle numérique à vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP33
Débit 17 à 1700 ml/min
Motor Speed 6 à 600 tr/min
Matériau ABS (boîtier), acier
Modèle Pompe modulaire de précision Masterflex L/S avec tête Easy-Load II
Type du moteur Réversible
Tête de pompe Tête de pompe L/S Easy-Load II 77200-62
Longueur totale (impériale) 13.33 in
Longueur totale (métrique) 33,86 cm
Largeur totale (impériale) 4.38 in
Largeur totale (métrique) 11,13 cm
Hauteur totale (impériale) 4.5 in
Hauteur totale (métrique) 11,43 cm
Tension 90/260 VCA
Ampérage 2.2 A à 115 V ; 1.1 A à 230 V
Fréquence 50/60 Hz