Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance I/P™, Puri-Flex™
La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ I/P™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
139.00€ - 181.00€
Spécification
Type de produit Tuyauterie pour pompe péristaltique
Autoclavable Autoclavable
Matériau Puri-Flex
Longueur totale (impériale) 10 pieds
Longueur totale (métrique) 3 m
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
11769809
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
96419-70
I/P 70
139.00€
1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11779809
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
96419-88
I/P 88
153.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11789809
Afficher les documents Détails de la promotion
Masterflex™
96419-89
I/P 89
181.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Travaux de culture cellulaire et tissulaire, biotechnologie pharmaceutique, utilisations de laboratoire à usage général nécessitant des applications de haute performance et de longue durée de vie, de grande pureté, ne nécessitant aucun contact avec des composants d’origine animale
  • Caractéristiques : Thermosoudable, résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA, conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Spécification
    Tuyauterie pour pompe péristaltique
    Puri-Flex
    3 m
    Translucide
    Autoclavable
    10 pieds
    Pompes Masterflex