Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance I/P™, Puri-Flex™
La tubulure de précision pour pompes haute performance Masterflex™ I/P™ est une tubulure longue durée pour les applications pharmaceutiques et de bioprocédés
Marque:  Masterflex™ 96419-88
Code produit. 11779809
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Applications : Travaux de culture cellulaire et tissulaire, biotechnologie pharmaceutique, utilisations de laboratoire à usage général nécessitant des applications de haute performance et de longue durée de vie, de grande pureté, ne nécessitant aucun contact avec des composants d’origine animale
  • Caractéristiques : Thermosoudable, résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures, bonne biocompatibilité, faible perméabilité au gaz, surface lisse, translucide
  • Certifications : Conforme à la norme FDA, conforme aux exigences USP de classe VI, fabriquée conformément aux BPF
  • Plage de températures : –58 à 275°F (–50 à 135°C)
  • Stérilisation : Autoclave, oxyde d’éthylène ou irradiation aux rayons gamma
  • Spécification
    Spécification
    Tuyauterie pour pompe péristaltique
    0,5 po
    Puri-Flex
    3 m
    I/P 88
    1/2 po
    Autoclavable
    12,7 mm
    10 pieds
    Pompes Masterflex
    Max. 17 000 ml/min
    Translucide