Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits Masterblock™
Fabriqués en PP pour offrir une excellente résistance chimique et thermique. Les microplaques à 96 puits Greiner Bio One™ Masterblock™ sont dotées de puits surélevés pour une étanchéité thermique ou adhésive.
Marque:  Greiner Bio-One 780201
Code produit. 10023241
  • 928.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
La conception unique Masterblock convient aux applications où des volumes utiles plus importants sont requis, tels que le stockage de liquides dans les bibliothèques composées.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Traçable à la production par l’intermédiaire d’un système de numérotation par LOT défini
  • Microplaques idéales pour le stockage des échantillons et la culture de bactéries ou de levures
  • Compatible avec les systèmes automatisés
  • Dimensions et tolérances externes uniformes
  • Codage alphanumérique des puits
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Résistance à haute température (-196°C à +121°C)
  • Scellable avec films adhésifs et thermoscelleuse 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 9001
Étalon
8 x 12
PP
Non stérile
1 mL
Oui
Oui
Oui
Oui
Sans couvercle
Transparent
96
Non traité
U
Microplaques idéales pour le stockage des échantillons, mais également pour la culture de bactéries ou de levures
50/boîte
ndash; 196 à 121 deg;C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt