Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits Masterblock™
Click to view available options
Type de puits:
U
V
Volume total (métrique) du puits:
1 mL
2 mL
Conditionnement:
50 pièces
Description
La conception unique Masterblock convient aux applications où des volumes utiles plus importants sont requis, tels que le stockage de liquides dans les bibliothèques composées.
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Traçable à la production par l’intermédiaire d’un système de numérotation par LOT défini
- Microplaques idéales pour le stockage des échantillons et la culture de bactéries ou de levures
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Dimensions et tolérances externes uniformes
- Codage alphanumérique des puits
- Grande résistance aux substances chimiques
- Résistance à haute température (-196°C à +121°C)
- Scellable avec films adhésifs et thermoscelleuse
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN ISO 9001 |
| Certifiés | Oui |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |