Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Martino (Frontier 162)
Ces chaussures de sécurité exécutive sont fabriquées avec le même soin et la même attention aux détails que pour des chaussures de luxe haut de gamme.Le cuir pleine fleur de tons Brazilian 2 associé au nubuck ajoute une touche d’élégance.
236.00€ - 275.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Marron |
Conception | Martino (Frontier 162) |
Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15908271
|
Emma Safety Footwear
MM16209039 |
39 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15918271
|
Emma Safety Footwear
MM16209040 |
40 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15928271
|
Emma Safety Footwear
MM16209041 |
41 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15805781
|
Emma Safety Footwear
MM16209042 |
42 |
238.00€
1 paire |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15938271
|
Emma Safety Footwear
MM16209043 |
43 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15948271
|
Emma Safety Footwear
MM16209044 |
44 |
275.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15958271
|
Emma Safety Footwear
MM16209045 |
45 |
263.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15968271
|
Emma Safety Footwear
MM16209046 |
46 |
263.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15978271
|
Emma Safety Footwear
MM16209047 |
47 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15988271
|
Emma Safety Footwear
MM16209048 |
48 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
- Construction en cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure non chromée
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Marron | |
Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Martino (Frontier 162) | |
Cuir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Martino (Frontier 162)