Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Martino (Frontier 162)
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
- Construction en cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure non chromée
- Sanitized
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Marron |
| Conception | Martino (Frontier 162) |
| Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 44 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |