Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable
Les outils de dessertissage manuel permettent de retirer facilement et sans casse les joints en aluminium.
Marque: Fisherbrand™ 20 07 0004
Description
- Décapsuleur
- Manuel
- Acier
Spécification
Tubes avec bouchons en aluminium de 20 mm | |
Manual Decapper | |
20 mm |
Manuel | |
Bouchon en aluminium |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable > Pour bouchons de 20 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu