Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable
Les outils de dessertissage manuel permettent de retirer facilement et sans casse les joints en aluminium.
420.00€ - 1240.00€
Spécification
Fonctionnement | Manual |
---|---|
Type | Manual Decapper |
À utiliser avec (équipement) | Bouchon en aluminium |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11758276
|
Fisherbrand™
08 07 0001 |
8 mm |
420.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11768276
|
Fisherbrand™
11 07 0002 |
11 mm |
434.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11787597
|
Fisherbrand™
13 07 0003 |
13 mm |
422.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11500535
|
Fisherbrand™
20 07 0004 |
20 mm |
427.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11849440
|
Fisherbrand™
28 07 0092 |
28 mm |
1240.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10621210
|
Fisherbrand™
32 07 0078 |
32 mm |
1165.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Décapsuleur
- Manuel
- Acier
Spécification
Manual | |
Manual Decapper | |
Bouchon en aluminium |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Décapsuleur manuel, acier, non autoclavable