Learn More
Thermo Scientific™ Pinces à sertir et à dessertir manuelles
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-544
Description
Procédez à des sertissages sûrs et reproductibles ou retirez les capsules tout en minimisant le risque de dommages lorsque vous utilisez des pinces à sertir et à dessertir manuelles Thermo Scientific™, utilisables également pour les flacons National ou Chromacol.
Pinces à sertir manuellesLes pinces à sertir légères de précision permettent de fixer les capsules sur les flacons de chromatographie ou de sérum. Disponibles pour les capsules standard en aluminium ou les capsules amovibles.
- Réglées en usine pour le sertissage de capsules d’épaisseur standard
- La vis de réglage de la poignée réglable permet des sertissages appropriés avec des septa de différentes épaisseurs
Pinces à dessertir manuelles
La pince forgée offre une surface de prise conçue pour le retrait des tailles de capsules répertoriées.
- Il suffit de placer la pince autour de la partie supérieure de la capsule, de serrer et de soulever pour retirer la capsule
Pinces à dessertir manuelles
Il suffit de placer la tête de dessertissage complètement sur la capsule et de serrer.
- Minimise les risques de dommages au rebord des flacons de chromatographie ou de sérum
- Retire les capsules standard en aluminium et de nombreuses autres capsules en acier
Spécification
Pince à sertir manuelle, standard | |
Pince à sertir manuelle | |
20 mm | |
Thermo Scientific |
1 de chaque | |
Capsule standard de 20 mm, flacon National, flacon Chromacol | |
Chromatographie industrielle |