Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
342.00€ - 355.00€
Spécification
Type de produit | Pump Tubing |
---|---|
Matériau | Silicone |
Épaisseur (impériale) | 0.03 in. |
Épaisseur (métrique) | 0.8 mm |
À utiliser avec | 400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge |
Code produit | Marque | Couleur | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Taille de la tubulure | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (impériale) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17867963
|
Watson-Marlow
983.0063.000 |
Orange / Blanc | 0.63mm | 0.63 mm | 1/50 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13430897
|
Watson-Marlow
983.0185.000 |
Vert / Vert | 1.85mm | 1.85 mm | 7/100 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17837973
|
Watson-Marlow
983.0165.000 |
Bleu / bleu | 1.65mm | 1.65 mm | 3/50 po |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17857963
|
Watson-Marlow
983.0076.000 |
Noir / noir | 0.76mm | 0.76 mm | 1/50 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15398118
|
Watson-Marlow
983.0279.000 |
Violet / blanc | 2.79mm | 2.79 mm | 1/10 in. |
355.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15318118
|
Watson-Marlow
983.0152.000 |
Jaune/Bleu | 1.52mm | 1.52 mm | 1/20 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17827973
|
Watson-Marlow
983.0142.000 |
Jaune | 1.42mm | 1.42 mm | 1/20 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17877933
|
Watson-Marlow
983.0088.000 |
Orange/Orange | 0.88mm | 0.88 mm | 3/100 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13430007
|
Watson-Marlow
983.0102.000 |
blanc | 1.02mm | 1.02 mm | 1/25 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16212252
|
Watson-Marlow
983.0205.000 |
Violet / violet | 2.05mm | 2.05 mm | 8/100 in. |
342.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17807973
|
Watson-Marlow
983.0114.000 |
Red/Red | 1.14mm | 1.14 mm | 1/25 in. |
342.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Spécification
Pump Tubing | |
0.03 in. | |
400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge |
Silicone | |
0.8 mm |