Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Silicone
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
Marque:  Watson-Marlow 983.0152.000
306.85 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15318118
  • 342.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pump Tubing
1.52 mm
0.03 in.
400DM2 and 400DM3 pump heads and multichannel cartridge
0.27 to 19 (four roller pump), 0.2 to 14 (eight roller pump)mL/min.
1/20 in.
Silicone
0.8 mm
1.52mm
Jaune/Bleu