Learn More
Iodure de manganèse(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Manganese(II) iodide can be used as a pink pigment or as a source of the manganese ion or iodide ion. It is often used in the lighting industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) iodide |
Point de fusion | 638°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Rouge à blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | MnI2 |
Merck Index | 14,5732 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water with gradual decomposition; Soluble in alcohol |
Poids de la formule | 308.75 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y20J022 | Certificat d’analyse | 03/01/2024 | 032808.09,032808.18 |
T05J032 | Certificat d’analyse | 17/07/2023 | 032808.09,032808.18,032808 |
Z12I021 | Certificat d’analyse | 23/01/2023 | 032808.09,032808.18 |
A31M20 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 032808.09,032808.18 |
I20X054 | Certificat d’analyse | 18/11/2021 | 032808.09,032808.18 |