Learn More
Iodure de manganèse(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11363018
Iodure de manganèse(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363018
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11363018
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032808.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Manganese(II) iodide can be used as a pink pigment or as a source of the manganese ion or iodide ion. It is often used in the lighting industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-33-2
Numéro MDL MFCD00016225
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) iodide
Point de fusion 638°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Rouge à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire MnI2
Merck Index 14,5732
Informations sur la solubilité Soluble in water with gradual decomposition; Soluble in alcohol
Poids de la formule 308.75
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Densité 5.0 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY20J022 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number032808.09,032808.18
Numéro de lotT05J032 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/07/2023 Catalog Number032808.09,032808.18,032808
Numéro de lotZ12I021 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2023 Catalog Number032808.09,032808.18
Numéro de lotI20X054 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number032808.09,032808.18
Numéro de lotA31M20 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number032808.09,032808.18
Nom du produit
Iodure de manganèse(II) anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >