Learn More
Acétate de manganèse(II), 98+ %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
29.50€ - 265.00€
Identifiants chimiques
CAS | 638-38-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.03 |
Numéro MDL | MFCD00013039 |
Clé InChI | UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y |
CID PubChem | 12525 |
Nom IUPAC | manganèse(2+) ; diacétate |
SMILES | [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10540374
|
Thermo Scientific Acros
389140050 |
5 g | Flacon en verre |
29.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782264
|
Thermo Scientific Acros
389140250 |
25 g | Flacon en verre |
101.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10238763
|
Thermo Scientific Acros
389141000 |
100 g | Flacon en verre |
265.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
638-38-0 | |
173.03 | |
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L | |
12525 | |
[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H6MnO4 | |
MFCD00013039 | |
manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y | |
manganèse(2+) ; diacétate |
Spécification
Manganese(II) acetate | |
Beige-gris à gris | |
98% min. (Complexometry) | |
Mn(OC(O)CH3)2 | |
15, 5789 | |
Solubility in water: very soluble | |
[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
173.03 | |
173.03 | |
Authentique |
638-38-0 | |
Poudre | |
C4H6MnO4 | |
MFCD00013039 | |
manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y | |
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L | |
manganèse(2+) ; diacétate | |
12525 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-334-3
- Manganese(II) acetate
RUO – Research Use Only