Learn More
Acétate de manganèse(II), 98+ %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10238763
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-38-0
Formule moléculaire C4H6MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.03
Numéro MDL MFCD00013039
Clé InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
CID PubChem 12525
Nom IUPAC manganèse(2+) ; diacétate
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate
Couleur Beige-gris à gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Complexometry)
Formule linéaire Mn(OC(O)CH3)2
Merck Index 15, 5789
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 173.03
Pourcentage de pureté ≥98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) acetate