Learn More
3M™ Rouleau absorbant de maintenance
Un renfort tissé sur un côté augmente la résistance et permet d’éliminer le peluchage. Disponibles dans des largeurs pratiques qui sont parfaites pour doubler les tiroirs, couvrir les paillasses ou protéger les zones plus larges contre le brouillard et la pulvérisation excessive.
298.00€ - 540.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Type | Rouleau absorbant |
À utiliser avec (application) | Sécurité sur le lieu de travail |
Longueur (impériale) | 150 pi |
Longueur (métrique) | 45,7 m |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17128550
|
3M™
7000001950 |
400 mm |
298.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17158600
|
3M™
7000051880 |
960 mm |
540.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conçu pour une utilisation dans et autour de la zone de travail pour capturer les fuites et les gouttes
- Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
- Très facile à utiliser et à récupérer
- Conçu pour couvrir des surfaces importantes
Spécification
Gris | |
Sécurité sur le lieu de travail | |
45,7 m |
Rouleau absorbant | |
150 pi |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Rouleau absorbant de maintenance