Learn More
3M™ Rouleau absorbant de maintenance
Un renfort tissé sur un côté augmente la résistance et permet d’éliminer le peluchage. Disponibles dans des largeurs pratiques qui sont parfaites pour doubler les tiroirs, couvrir les paillasses ou protéger les zones plus larges contre le brouillard et la pulvérisation excessive.
Marque:  3M™ 7000051880
Code produit. 17158600
  • 540.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçu pour une utilisation dans et autour de la zone de travail pour capturer les fuites et les gouttes
  • Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
  • Très facile à utiliser et à récupérer
  • Conçu pour couvrir des surfaces importantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gris
322,9 L
Sécurité sur le lieu de travail
45,7 x 0,96 m
45,7 m
960 mm
85,3 gal.
Rouleau absorbant
M-B2002
150 pi
38 in
Nom du produit
3M™ Rouleau absorbant de maintenance > 960 mm