Learn More
3M™ Demi-masque sans entretien
Le demi-masque sans entretien 3M™ est une protection respiratoire simple et prête à l'emploi avec cartouche et filtres intégrés.
39.60€ - 49.75€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 405:2001, A1:2009 |
---|---|
Certifications (EN) | EN 405:2001+A1:2009 |
Type de connexion | Permanent |
Couleur | Bleu |
Design Type | Half Mask |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16486350
|
3M™
7100113098 |
4251+ |
39.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16496350
|
3M™
7100113101 |
4255+ |
49.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
16406360
|
3M™
7100113102 |
4277+ |
48.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Protection efficace et confortable contre les vapeurs organiques et les particules dangereuses
- Un assemblage de vannes récemment amélioré permet de limiter la résistance respiratoire à l’expiration pour un meilleur confort respiratoire
- Conception à profil bas légère et bien équilibrée
- Grâce à la cartouche et aux filtres intégrés, il est prêt à l’emploi et ne nécessite aucun entretien
- Joint facial souple et bien ajusté fabriqué avec un matériau texturé et non allergénique
- Comprend un sachet refermable pour un stockage et un transport hygiéniques
Spécification
EN 405:2001, A1:2009 | |
Permanent | |
Half Mask | |
Bonded Carbon | |
Demi-masque | |
Oui | |
Polyphenylene Ether |
EN 405:2001+A1:2009 | |
Bleu | |
Reusable | |
Élastomère thermoplastique | |
Universel | |
TPE | |
Polyisoprène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Demi-masque sans entretien