Learn More
Buerkle™ Barreau d’agitation magnétique
Moulés avec une couche extérieure de PTFE chimiquement inerte garantissant leur durabilité et l’absence de réaction. Les barreaux d’agitation magnétiques Buerkle™ ont une forme cylindrique et une surface lisse offrant une excellente capacité de mélange.
Marque:  Buerkle™ 8271-8010
12.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10451403
  • 14.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en PTFE opaque
  • Aimants permanents haute performance 
  • Longue durée de vie
  • Résistance thermique exceptionnelle
  • Large éventail de tailles
  • Les barreaux d’agitation de 6 et 8 mm de diamètre peuvent être utilisés avec Buerkle™ Fish-clip™ pour une agitation supplémentaire douce
Spécification
Spécification
Blanc
10 mm
80 mm
Cylindrique