Learn More
Buerkle™ Barreau d’agitation magnétique
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en PTFE opaque
- Aimants permanents haute performance
- Longue durée de vie
- Résistance thermique exceptionnelle
- Large éventail de tailles
- Les barreaux d’agitation de 6 et 8 mm de diamètre peuvent être utilisés avec Buerkle™ Fish-clip™ pour une agitation supplémentaire douce
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Forme | Cylindrique |