Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique pour le transport
34.15€ - 35.50€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Plastique |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Plastique magnétique |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11754904
|
Brady™
258949 |
Solide inflammable 4 |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11794904
|
Brady™
258955 |
Inflammable au contact de l’eau 4 | |||||||
11734904
|
Brady™
258946 |
Liquide très inflammable 3 |
35.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774904
|
Brady™
258952 |
Inflammation spontanée 4 | |||||||
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Plastique magnétique | |
297 mm | |
Panneau pour transport |
Plastique | |
Acrylique, permanent | |
297 mm | |
Diamant |