Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique ADR pour le transport
31.20€ - 37.50€
Spécification
Matériau | Plastique magnétique |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Hauteur (métrique) | 297 mm |
Largeur (métrique) | 297,00 mm |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710234
|
Brady™
223587 |
1 |
31.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770234
|
Brady™
223593 |
1.5 1 |
31.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740234
|
Brady™
223590 |
1.4 1 |
31.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700244
|
Brady™
223596 |
1.6 1 |
31.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790244
|
Brady™
223605 |
4 | N/A | ||||||
11760244
|
Brady™
223602 |
3 |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Plastique magnétique | |
Acrylique, permanent | |
297,00 mm |
1 de chaque | |
297 mm | |
Diamant |