Learn More
Brady™ Panneaux en plastique magnétique ADR pour le transport
Marque: Brady™ 223602
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
ADR 3B-297*297-B0859 | |
1 de chaque | |
297 mm | |
Diamant | |
Blanc sur rouge |
Plastique magnétique | |
Acrylique, permanent | |
297,00 mm | |
3 |