Learn More
Feuille de métal en magnésium, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11398558
Feuille de métal en magnésium, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398558
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11398558
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040603.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium foil
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Quantité 100 x 100 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ20I016 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Numéro de lotZ07H033 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Numéro de lotL19X016 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Numéro de lotX20D003 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
Numéro de lotA26I10 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040603.FI,040603.GH,040603.FF,040604.GH
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Nom du produit
Feuille de métal en magnésium, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals >