Learn More
Poudre de magnésium, 325 mailles, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311298
Poudre de magnésium, 325 mailles, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311298
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
500 g
4 x 500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11311298
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010233.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Poly(vinylidene fluoride) is useful in coatings, film, filter cloth, instrument linings, filtration membranes, pump parts, linings and valves. It is also employed as a material for transducers in devices such as headphones, microphones and sonic detectors. It is also essential for piezoelectric and electrostrictive applications. In addition, it is useful for monofilament fishing lines replacing nylon monofilament. It acts as a standard binder used in the production of composite electrodes for lithium ion batteries. It serves as a high grade insulator for wires, nanomaterials and pressure sensors. It is utilized to make filters which are used to prepare samples for high performance liquid chromatography and other advanced analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium powder
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Quantité 500 g
Poids de la formule 24.3
Dimensions de la maille -325 Mesh
Forme Poudre, maille -325
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN05L022 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Numéro de lotX09K011 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/10/2024 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Numéro de lotY30J024 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Numéro de lotH24W002 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Numéro de lotI13Q16 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P422-Stocker le contenu sous gaz inerte.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Nom du produit
Poudre de magnésium, 325 mailles, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >