Learn More
Feuille de magnésium, épaisseur 0,05 mm (0,002 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329268
Feuille de magnésium, épaisseur 0,05 mm (0,002 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329268
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11329268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043202.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Électrode sacrificielle pour d’autres matières, désoxydant pour le Cu
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Forme : env. 0,05 g / 25 x 25 mm, État : brut de laminage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Densité 1.738g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mm Hg) at 621°C
Forme Feuille, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, dure
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM20I073 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043202.FI,043202.FF
Numéro de lotU17E017 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043202.FI,043202.FF
Numéro de lotG29X040 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043202.FI,043202.FF
Numéro de lotB02W029 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043202.FI,043202.FF
Numéro de lotF08S004 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number043202.FI,043202.FF
Nom du produit
Feuille de magnésium, épaisseur 0,05 mm (0,002 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >