Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0%
52.51€ - 267.34€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12MgO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.30 |
Numéro MDL | MFCD00149781 |
Clé InChI | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15607920
|
Honeywell Research Chemicals
M0250-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
15697910
|
Honeywell Research Chemicals
M0250-1KG |
1 kg | Flacon poly | N/A | |||||
15617920
|
Honeywell Research Chemicals
M0250-5KG |
5 kg | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7791-18-6 | |
203.30 | |
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
Cl2H12MgO6 | |
MFCD00149781 | |
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
Spécification
Magnesium chloride hexahydrate | |
7791-18-6 | |
5.0 to 6.5 (at 20°C) | |
Cl2H12MgO6 | |
MFCD00149781 | |
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté | |
203.3g/mol | |
Odorless |
117°C | |
Colorless | |
Crystalline | |
MgCl2 · 6H2O | |
NONH for all modes of transport | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] | |
203.30 | |
≥99.0% | |
1.57g/cu.cm at 20°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 232-094-6