Learn More
Magnesium Chloride Hexahydrate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. 15617920
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride hexahydrate
Point de fusion 117°C
Couleur Colorless
pH 5.0 to 6.5 (at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 5 kg
Formule linéaire MgCl2 · 6H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 203.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.57g/cu.cm at 20°C