Learn More
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
374.00€ - 1420.00€
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15568004
Afficher les documents
Avantor J.T.Baker
2448-01
500 g Flacon poly
374.00€
500g
15578004
Afficher les documents
Avantor J.T.Baker
2448-05
2.5 kg Flacon poly
1420.00€
2.50kg
Identifiants chimiques
7791-18-6
MFCD00149781
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
203.30
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Magnesium Chloride
7791-18-6
MgCl2·6H2O
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
203.3
1L = 1.57kg
6-Hydrate
Crystals
MFCD00149781
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
203.30
FCC / USP
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™