Learn More
Chlorure de magnésium, 6-hydraté, cristal, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit. 15568004 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 15568004
Marque: Avantor J.T.Baker 244801
Identifiants chimiques
CAS 7791-18-6
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
Numéro MDL MFCD00149781
Clé InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride
Note relative au nom 6-Hydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire MgCl2·6H2O
Poids de la formule 203.3
Qualité FCC / USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.57kg