Learn More
Carbonate de magnésium, pour la biochimie, spécifié selon les exigences des États-Unis, Thermo Scientific Chemicals
154.77€ - 418.08€
Identifiants chimiques
CAS 546-93-0
Formule moléculaire CMgO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.31
Numéro MDL MFCD00064632
Clé InChI ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
CID PubChem 11029
ChEBI CHEBI:31793
Nom IUPAC magnesium(2+) carbonate
SMILES [Mg++].[O-]C([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11367941
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
439132500
250 g Flacon en plastique
154.77€
250g
11337941
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
439130010
1 kg Flacon en plastique
418.08€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
Spécification
Identifiants chimiques
546-93-0
84.31
ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
11029
magnesium(2+) carbonate
CMgO3
MFCD00064632
magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
CHEBI:31793
[Mg++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Magnesium carbonate
Blanc
CMgO3
MFCD00064632
Solubility in water: slightly soluble
[Mg++].[O-]C([O-])=O
84.31
CHEBI:31793
40.0 to 43.5% (MgO)
conform
546-93-0
Poudre
MgCO3
magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
magnesium(2+) carbonate
11029
84.31
Biochimie
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-915-9
Identifiant produit
  • Magnesium carbonate