Learn More
Carbonate de magnésium, pour la biochimie, spécifié selon les exigences des États-Unis, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337941
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-93-0
Formule moléculaire CMgO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.31
Numéro MDL MFCD00064632
Clé InChI ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
CID PubChem 11029
ChEBI CHEBI:31793
Nom IUPAC magnesium(2+) carbonate
SMILES [Mg++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire MgCO3
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 84.31
Pourcentage de pureté 40.0 to 43.5% (MgO)
Qualité Biochimie
Identification conform
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Magnesium carbonate