Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Macrosep™ Advance avec membrane Omega
Les dispositifs centrifuges Macrosep Advance avec membrane Omega permettent de concentrer rapidement jusqu’à 20 ml d’échantillons biologiques.
Marque: Cytiva MAP100C38
1239.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Transparent | |
PES | |
Non stérile | |
5 à 20 mL (échantillon) |
EFA :7,2 cm2 | |
100 kDa | |
100/boîte |