Learn More
Cole-Parmer™ Élément chauffant d’extraction série MQ Macro-Kjeldahl
Choisir un modèle avec 2 ou 6 positions. L’élément chauffant d’extraction série MQ Electrothermal™ Macro-Kjeldahl inclut 2 tailles volumiques pour les modèles avec 2 et 6 renfoncements, la première pour les récipients de 100 à 300 ml et la seconde pour les récipients de 500 à 800 ml.
1975.00€ - 4460.50€
Spécification
Tension | 230 V |
---|---|
Matériau | Acier inox |
Matériau de revêtement | Fibre de céramique / laine minérale |
max. (métrique) | 800°C |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nombre de puits | Puissance | Détails du bloc d’alimentation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nombre de puits | Puissance | Détails du bloc d’alimentation | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11844381
|
Cole-Parmer™
03075-22 |
500 à 800 ml/puits | 6 | 3 300 W | Câblé directement |
4460.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12399197
|
Cole-Parmer™
03075-10 |
500 à 800 ml/puits | 2 | 1 100 W | Prise EU |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12309207
|
Cole-Parmer™
03075-16 |
100 à 300 ml/puits | 6 | 1 800 W | Prise EU |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12389197
|
Cole-Parmer™
03075-04 |
100 à 300 ml/puits | 2 | 600 W | Prise EU |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12319207
|
Cole-Parmer™
03075-20 |
500 à 800 ml/puits | 6 | 3 300 W | Prise EU |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Unités multibancaires avec 2 ou 6 renfoncements
- Boîtier extérieur en acier inoxydable avec supports postérieurs (fournis avec chaque unité) pouvant contenir des tiges de support de 12,7 mm de diamètre max.
- 2 tailles volumiques disponibles pour les modèles avec 2 et 6 renfoncements, la première pour les récipients de 100 à 300 ml et la seconde pour les récipients de 500 à 800 ml.
- Chaque chauffe-ballon dispose de son propre régulateur énergétique, avec un interrupteur marche/arrêt et un indicateur lumineux orange entre le “secteur et l’élément chauffant”.
- Indicateur néon transparent “Mains on” (« Secteur en mode Marche ») situé sur le panneau avant.
- Le boîtier avec “zone de refroidissement” est séparé des éléments chauffants par une grille en acier inoxydable et un espace d’air bien ventilé.
- L’élément chauffant se compose de fils isolants thermiques cousus sur une cartouche, et fonctionnant jusqu’à une plage de températures maximale de 550°C à 800°C.
- La grille de terre protège contre les chocs électriques et sa double fusion renforce la sécurité
- Structure robuste et facile à nettoyer en acier inoxydable
- Les fixations montées à l’arrière maintiennent les tiges de support des flacons (fournies avec chaque unité)
- Verrerie non requise
Spécification
230 V | |
Fibre de céramique / laine minérale | |
50/60 Hz |
Acier inox | |
800°C |