Learn More
Cole-Parmer™ Élément chauffant d’extraction série MQ Macro-Kjeldahl
Choisir un modèle avec 2 ou 6 positions. L’élément chauffant d’extraction série MQ Electrothermal™ Macro-Kjeldahl inclut 2 tailles volumiques pour les modèles avec 2 et 6 renfoncements, la première pour les récipients de 100 à 300 ml et la seconde pour les récipients de 500 à 800 ml.
Marque: Cole-Parmer™ 03075-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Unités multibancaires avec 2 ou 6 renfoncements
- Boîtier extérieur en acier inoxydable avec supports postérieurs (fournis avec chaque unité) pouvant contenir des tiges de support de 12,7 mm de diamètre max.
- 2 tailles volumiques disponibles pour les modèles avec 2 et 6 renfoncements, la première pour les récipients de 100 à 300 ml et la seconde pour les récipients de 500 à 800 ml.
- Chaque chauffe-ballon dispose de son propre régulateur énergétique, avec un interrupteur marche/arrêt et un indicateur lumineux orange entre le “secteur et l’élément chauffant”.
- Indicateur néon transparent “Mains on” (« Secteur en mode Marche ») situé sur le panneau avant.
- Le boîtier avec “zone de refroidissement” est séparé des éléments chauffants par une grille en acier inoxydable et un espace d’air bien ventilé.
- L’élément chauffant se compose de fils isolants thermiques cousus sur une cartouche, et fonctionnant jusqu’à une plage de températures maximale de 550°C à 800°C.
- La grille de terre protège contre les chocs électriques et sa double fusion renforce la sécurité
- Structure robuste et facile à nettoyer en acier inoxydable
- Les fixations montées à l’arrière maintiennent les tiges de support des flacons (fournies avec chaque unité)
- Verrerie non requise
Spécification
500 to 800 mL (16.9 to 27.1 oz.)/well | |
260 x 970 x 165mm | |
165 mm | |
230 V | |
Fibre de céramique / laine minérale | |
3 300 W | |
5,8kg | |
38.2 in. | |
Extraction Heater/Stirrer | |
16.9 to 27.1 oz. |
500 à 800 ml/puits | |
6.5 in. | |
260 mm | |
Acier inox | |
Prise EU | |
12.8 lb. | |
6 | |
970 mm | |
800°C | |
50/60 Hz |