Learn More
Fisherbrand™ Tiges d’échafaudage
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tiges d’échafaudage Fisherbrand™ sont fabriquées à partir d’un alliage d’aluminium durable.
Marque:  Fisherbrand™ 2000/4
Code produit. 11567023
  • 15.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Environ 13 mm de diamètre
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Spécification
Alliage d’aluminium
900 mm
Tige
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Tiges d’échafaudage > Longueur : 900mm