Learn More
Thermo Scientific™ Milieu en flacon de bouillon de MacConkey préparé Oxoid™
Click to view available options
:
Volume : 100 ml
Description
Milieu de culture en flacons préparés MacConkey Oxoid™, 100 ml, contenant du rouge neutre pour détecter des organismes coliformes dans l’examen de l’eau et du lait.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouillon |