Learn More
Brady™ M211 and M210 Indoor Outdoor Vinyl Labels
Vinyl labels with high adhesion to difficult surfaces, as well as outdoor durability.
Marque:  Brady™ 139740
41.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15971011
  • 48.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, comme les tuyaux en PVC, les étuis moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces peintes à la poudre et les équipements en plastique recyclé. Le matériau B-595 colle particulièrement bien aux surfaces très texturées, telles que des murs en bloc de mâchefer peints, le bois brut, les plastiques texturés, les tuyaux bruts et les tuyaux en papier chemisé.
  • Résistant à l’abrasion, au froid, aux carburants et à l’huile
  • Durable en extérieur
  • Idéal pour l’identification générale en laboratoire et le marquage des plaques à puits
Spécification
Spécification
Noir sur gris
Vinyle (B-595)
0,25 in
6,4 mm
Cartouche, Ruban
Étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, marquage des entrepôts
Imprimantes d’étiquettes BMP™21 LAB, BMP™21-PLUS, M210, M210-LAB et M211, BMP21-PLUS Label Printer, Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Transfert thermique
0,75 in
19 mm
2011/65/UE et 2015/863